Learn More
Acide 3-(3,4-dihydroxyphényl)propionique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11454743
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11454743 25 g 25g
11444743 5 g 5g
11464743 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11454743 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11638.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1078-61-1 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid it can be used to produce 3-(3,4-dihydroxy-phenyl)-propionic acid octyl ester by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-(3,4-dihydroxyphényl)propionique peut être utilisé pour produire l’ester octyl d’acide 3-(3,4-dihydroxy-phényl)-propionique par chauffage.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1078-61-1
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.175
Numéro MDL MFCD00002776
Clé InChI DZAUWHJDUNRCTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dihydrocaffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propionic acid, hydrocaffeic acid, 3,4-dihydroxyhydrocinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dihydroxy, hydrocaffeic acid polymer, hykop, 3,4-dihydroxyhydrocinnamate, 3,4-dihydroxybenzenepropionic acid
CID PubChem 348154
ChEBI CHEBI:48400
Nom IUPAC Acide 3-(3,4-dihydroxyphényl)propanoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3- (3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 136°C to 140°C
Quantité 25 g
Beilstein 2213449
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid