Learn More
Acide 3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415520
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11415520 5 g 5g
11425520 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415520 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25806.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5333-34-6 | C12H13O5 | 237.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5333-34-6
Formule moléculaire C12H13O5
Poids moléculaire (g/mol) 237.23
Numéro MDL MFCD00033286
Clé InChI BUAYFJKMVBIPKA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 4-3,4-dimethoxyphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-3,4-dimethoxyphenyl-4-oxobutyric acid, 3-3,4-dimethoxybenzoyl propionic acid, acmc-20amx3, 3-veratroylpropionic acid, ss-3,4-dimethoxybenzoyl-propionsaure, 2,3-dimethoxybenzoylpropanoic acid, 3,4-dimethoxy-4-oxo-benzenebutanoic acid, benzenebutanoic acid,3,4-dimethoxy-g-oxo, 4-3,4-dimethoxyphenyl-4-oxo-butanoic acid
CID PubChem 219390
Nom IUPAC Acide 4-(3,4-diméthoxyphényl)-4-oxobutanoïque
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)C(=O)CCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid
Point de fusion 159°C to 161°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 238.24
Pourcentage de pureté 98%