Learn More
Acide 3-(3,4-diméthoxyphényl)propionique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11436877
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11436877 5 g 5g
11446877 25 g 25g
11456877 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11436877 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14325.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2107-70-2 | C11H14O4 | 210.229 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2107-70-2
Formule moléculaire C11H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 210.229
Numéro MDL MFCD00002774
Clé InChI LHHKQWQTBCTDQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3,4-dimethoxyhydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dimethoxy, 3-3,4-dimethoxyphenyl-propionic acid, 3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, unii-6xo32zsp1d, 6xo32zsp1d, 3-3',4'-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propionicacid
CID PubChem 75019
ChEBI CHEBI:44235
Nom IUPAC Acide 3-(3,4-diméthoxyphényl)propanoïque
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 96°C to 99°C
Quantité 5 g
Beilstein 2696272
Poids de la formule 210.23
Pourcentage de pureté 98%