Learn More
3,3',5,5'-Tétrabromobisphénol A-d10, (OH)2, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A-d10 |
| CAS | 2732834-96-5 |
| Formule moléculaire | C15 D10 H2 Br4 O2 |
| Quantité | 0.01 g |
| Synonyme | Tetrabromobisphenol A D10 (dimethyl D3, bisphenol-3,5-D2);Tetrabromobisphenol A D10, 4,4'-(1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2,2-propanediyl)bis(2,6-dibromo-3,5-dideuteriophenol), 2,2',6,6'-Tetrabromobisphenol A (ring,chain-D10), 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A (ring,dimethyl-D10), 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A D10 (ring D4 dimethyl D6) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c(Br)c(O)c(Br)c([2 H])c1C(c2c([2 H])c(Br)c(O)c(Br)c2[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 2,6-dibromo-3,5-dideuterio-4-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(3,5-dibromo-2,6-dideuterio-4-hidroxifenil)propan-2-il]fenol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 553.9322 |
| Poids de la formule | 549.8198 g/mol |
| Afficher plus |