Learn More
3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A-d10, (OH)2, TRC
Code produit 30427524
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30427524 10 mg 10mg
30416186 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30427524 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT29110910MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2732834-96-5
Formule moléculaire C15 D10 H2 Br4 O2
Poids moléculaire (g/mol) 553.9322
Synonyme Tetrabromobisphenol A D10 (dimethyl D3, bisphenol-3,5-D2), Tetrabromobisphenol A D10, 4,4'-(1,1,1,3,3,3-Hexadeuterio-2,2-propanediyl)bis(2,6-dibromo-3,5-dideuteriophenol), 2,2',6,6'-Tetrabromobisphenol A (ring,chain-D10), 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A (ring,dimethyl-D10), 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A D10 (ring D4 dimethyl D6)
Nom IUPAC 2,6-dibromo-3,5-dideuterio-4-[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(3,5-dibromo-2,6-dideuterio-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
SMILES [2H]c1c(Br)c(O)c(Br)c([2H])c1C(c2c([2H])c(Br)c(O)c(Br)c2[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A-d10
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H12Br4O2/c1-15(2,7-3-9(16)13(20)10(17)4-7)8-5-11(18)14(21)12(19)6-8/h3-6,20-21H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
Poids de la formule 549.8198