Learn More
3,3’,5,5’-Tetraakis(trifluorométhyl)benzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489093 5 g 5g
11479093 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489093 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11164.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 175136-66-0 | C17H6F12O | 454.215 g/mol
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone, is used as reactive dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3,3′,5,5′-Tetraakis(trifluorométhyl)benzophénone est utilisé comme intermédiaire réactif pour les colorants.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 175136-66-0
Formule moléculaire C17H6F12O
Poids moléculaire (g/mol) 454.215
Numéro MDL MFCD00042474
Clé InChI GATWMPGNBWPCIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3',5,5'-tetrakis trifluoromethyl benzophenone, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanone, maybridge1_002937, acmc-1c7yy, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl ketone, di 3,5-di trifluoromethyl phenyl methanone, bis 3,5-bis trifluoromethyl phenyl methanone #, 3,3/',5,5/'-tetrakis trifluoromethyl benzophenone
CID PubChem 519439
Nom IUPAC Bis[3,5-bis(trifluorométhyl)phényl]méthanone
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)C2=CC(=CC(=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',5,5'-Tetrakis (trifluoromethyl)benzophenone
Point de fusion 139°C to 140°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Sparingly soluble in water.
Poids de la formule 454.22
Pourcentage de pureté 98%