Learn More
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes; particularly useful in ELISA techniques, blue result can be read spectrophotometrically at 370 or 650 nm3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine is used as a clinical reagent for testing blood. It is also a chromogenic substrate which is used in staining procedures in immunohistochemistry. Further, it is used as a visualizing reagent in enzyme-linked immunosorbent assays. In addition to this, it is used as a replacement for carcinogenic compounds such as benzidine and o-phenylenediamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Excellent substrat colorimétrique pour la détection de sondes marquées à la peroxydase de raifort ; particulièrement utile dans les techniques ELISA, le résultat bleu peut être lu par spectrophotométrie à 370 ou 650 nm ; le 3,3′,5,5′-tetraméthylbenzidine est utilisé comme réactif clinique pour tester le sang. Il s’agit également d’un substrat chromogène utilisé dans les procédures de coloration en immunohistochimie. De plus, il est utilisé comme réactif de visualisation dans les dosages immuno-enzymatiques. En outre, il est utilisé comme substitut pour les composés cancérogènes tels que la benzidine et l’o-phénylènediamine.
Solubilité
Soluble dans l’acétate d’éthyle, l’éthanol, l’acétone, le chloroforme, le toluène et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les métaux, les acides forts et les agents oxydants forts.
Spezifikation
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine |
| Point de fusion | 168°C to 171°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 2808541 |
| Sensibilité | Light and moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ethyl acetate,ethanol,acetone,chloroform,toluene and dimethyl sulfoxide. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 240.35 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Safety and Handling
- 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,3',5,5'-tetramethyl-[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine