Learn More
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11441548
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11441548
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13868.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
La 3,3’,5,5’-tétraméthylbenzidine, 98 % ou TMB, numéro CAS 54827-17-7, est un réactif colorimétrique utilisé pour la détection de substrats en laboratoire.
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes; particularly useful in ELISA techniques, blue result can be read spectrophotometrically at 370 or 650 nm3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine is used as a clinical reagent for testing blood. It is also a chromogenic substrate which is used in staining procedures in immunohistochemistry. Further, it is used as a visualizing reagent in enzyme-linked immunosorbent assays. In addition to this, it is used as a replacement for carcinogenic compounds such as benzidine and o-phenylenediamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Excellent substrat colorimétrique pour la détection de sondes marquées à la peroxydase de raifort ; particulièrement utile dans les techniques ELISA, le résultat bleu peut être lu par spectrophotométrie à 370 ou 650 nm ; le 3,3′,5,5′-tetraméthylbenzidine est utilisé comme réactif clinique pour tester le sang. Il s’agit également d’un substrat chromogène utilisé dans les procédures de coloration en immunohistochimie. De plus, il est utilisé comme réactif de visualisation dans les dosages immuno-enzymatiques. En outre, il est utilisé comme substitut pour les composés cancérogènes tels que la benzidine et l’o-phénylènediamine.
Solubilité
Soluble dans l’acétate d’éthyle, l’éthanol, l’acétone, le chloroforme, le toluène et le diméthylsulfoxyde. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les métaux, les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54827-17-7
Formule moléculaire C16H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 240.35
Numéro MDL MFCD00007748
Clé InChI UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
CID PubChem 41206
Nom IUPAC 4-(4-amino-3,5-diméthylphényl)-2,6-diméthylaniline
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Point de fusion 168°C to 171°C
Quantité 5 g
Beilstein 2808541
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethyl acetate,ethanol,acetone,chloroform,toluene and dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
Poids de la formule 240.35
Pourcentage de pureté 98%