Learn More
Dichlorhydrate de 3,3’,5,5’-tétraméthylbenzidine hydraté, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15480127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15480127 1 g 1g
15400137 2.5 g 2.50g
15490127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15480127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60332.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 207738-08-7 | C16H22Cl2N2 | 313.27 g/mol
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate is a chromophore substrate in ELISA assays. It is a noncarcinogenic substitute for benzidine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de dichlorhydrate de 3,3′,5,5′-tétraméthylbenzidine et est un substrat de chromophore dans les dosages ELISA. Il s’agit d’un substitut non cancérogène de la benzidine.
Solubilité
Soluble dans le DMSO (∼1,7 mg/ml) et 1:300 DMSO:PBS (pH 7,2) (0,03 mg/ml).
Notes
Sensible à l’humidité et à la lumière. Stockez loin des agents oxydants, de la chaleur, de la lumière, des acides, de l’eau/de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207738-08-7
Formule moléculaire C16H22Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 313.27
Numéro MDL MFCD00150104
Clé InChI NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, pubchem9044, tetramethylbenzidine dihydrate dihydrochloride
CID PubChem 19836601
Nom IUPAC 4-(4-amino-3,5-diméthylphényl)-2,6-diméthylaniline ; dihydraté ; dichlorochlorhydrate
SMILES Cl.Cl.CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO (∽1.7mg/ml),and 1:300 DMSO:PBS (pH 7.2) (0.03mg/ml).
Poids de la formule 313.27
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre