Learn More
Dihydrochlorure de 3,3’,5,5’-tétraméthylbenzidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15405596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15405596 250 mg 250mg
15495586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15405596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60245.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.40€
    47.65€ / 250mg
    Économisez 4.75€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 64285-73-0 | C16H22Cl2N2 | 313.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64285-73-0
Formule moléculaire C16H22Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 313.27
Numéro MDL MFCD00012961
Clé InChI NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride, tmb dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3',5,5'-tetramethyl-, dihydrochloride, tetramethylbenzidine dihydrochloride, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,3',5,5'-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 4-4-amino-3,5-dimethylphenyl-2,6-dimethylaniline dihydrochloride, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride
CID PubChem 174033
Nom IUPAC 4-(4-amino-3,5-diméthylphényl)-2,6-diméthylaniline ; dichlorhydrate
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride
Point de fusion 300°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 313.27
Pourcentage de pureté 99%