Learn More
Dichlorhydrate de 3,3',5,5'-tétraméthylbenzidine hydraté, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10318220 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10318220 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10318220 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 229990010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Note relative au nom 98+%
CAS 207738-08-7, 54827-17-7
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H22Cl2N2
Formule linéaire 2HCl·xH2O
Numéro MDL MFCD00150104
Quantité 1 g
Synonyme 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, pubchem9044, tetramethylbenzidine dihydrate dihydrochloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in methanol
Clé InChI NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.Cl.CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
Nom IUPAC 4-(4-amino-3,5-diméthylphényl)-2,6-diméthylaniline ; dihydraté ; dichlorochlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 313.27
CID PubChem 19836601
Poids de la formule 313.26
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre duveteuse
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate