Learn More
3,3’,5,5’-tétraméthylbenzidine, MP Biomedicals™
Code produit 11452642 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 100 mg
50 mL
1 L
Conditionnement:
1L
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452642 1 L 1L
11434336 10 x 100 mg -
11432642 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452642 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215234691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00€
    1306.20€ / 1L
    Économisez 68.80€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Parfait pour les procédures ELISA
Identifiants chimiques
CAS 54827-17-7
Formule moléculaire C16H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 240.35
Clé InChI UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
CID PubChem 41206
Nom IUPAC 4-(4-amino-3,5-diméthylphényl)-2,6-diméthylaniline
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Couleur Incolore
Formule linéaire C16H20N2
Quantité 1 L
Poids de la formule 240.3
Forme physique Liquide