Learn More
3,3’,5,5’-tetraméthylbenzidine soln., prêt à l’emploi, haute sensibilité, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
125mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440187 1000 mL 1000mL
15420187 125 mL 125mL
15430187 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61325.AU
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La 3,3’,5,5’-tétraméthylbenzidine (TMB, numéro CAS 54827-17-7) est une substance chromogène bleue utilisée dans les techniques de coloration telles que l’immunohistochimie.
TMB is a substrate for horseradish peroxidase. Recommended for ELISA (microwell) procedures,3,3?,5,5?-Tetramethylbenzidine has been used in a study to demonstrate that by measuring substrate absorption values off the absorption maximum, the measuring range of any immunoenzymometric assay can be extended significantly without jeopardizing assay characteristics. 3,3?,5,5?-Tetramethylbenzidine has also been used in a study to understand the formation of CuS concave superstructures with peroxidase-like activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le TMB est un substrat pour la peroxydase de raifort. Recommandé pour les procédures ELISA (micropuits), le ,3,3′,5,5′-tétraméthylbenzidine a été utilisé dans une étude pour démontrer qu’en mesurant les valeurs d’absorption du substrat au-delà du maximum d’absorption, la plage de mesure de tout dosage immunoenzymatique peut être étendue de manière significative sans compromettre les caractéristiques du dosage. Le 3,3′,5,5′-tétraméthylbenzidine a également été utilisé dans une étude pour comprendre la formation de superstructures concaves CuS avec une activité semblable à la peroxydase.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. Soluble dans les solvants organiques tels que le DMSO, l’étahnol à 96 % d’éthanol, d’acétone, de chloroforme, de toluène.
Remarques
La solution TMB présente des niveaux de sensibilité similaires aux réactifs de détection chimiluminescents ; elle peut détecter aussi peu que 0,15 ng. La solution TMB fournie est suffisante pour au moins 25 transferts de mini-gels de 10 X 10 cm. Stocker à 2-8°C. Gardez le substrat hors de la lumière directe du soleil.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54827-17-7
Formule moléculaire C16H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 240.35
Numéro MDL MFCD00007748
Clé InChI UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
CID PubChem 41206
Nom IUPAC 4-(4-amino-3,5-diméthylphényl)-2,6-diméthylaniline
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln.
Note relative au nom Ready-to-Use, high sensitivity
Couleur Jaune
Quantité 1000 mL
Numéro UN UN2810
Beilstein 2808541
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Soluble in organic solvents such as DMSO,96 % Ethanol,Acetone,Chloroform,Toluene.
Poids de la formule 240.35
Forme physique Liquide