Learn More
3,3‘ ,5,5‘ Tetraméthylbenzidine solution, prêt à l’emploi, sensibilité standard, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15420297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
125mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15420297 125 mL 125mL
15430297 500 mL 500mL
15440297 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15420297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63202.=E
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 54827-17-7 | C16H20N2 | 240.35 g/mol
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Excellent substrat colorimétrique pour la détection de sondes marquées à la peroxydase de raifort et utilisé avec des systèmes couplés à la peroxydase et à la peroxydase, en particulier dans les techniques ELISA, résultat bleu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54827-17-7
Formule moléculaire C16H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 240.35
Numéro MDL MFCD00007748
Clé InChI UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
CID PubChem 41206
Nom IUPAC 4-(4-amino-3,5-diméthylphényl)-2,6-diméthylaniline
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine Solution
Note relative au nom Ready-to-Use, standard sensitivity
Couleur Jaune
Quantité 125 mL
Beilstein 2808541
Poids de la formule 240.35
Forme physique Liquide