Learn More
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3 |
| Poids de la formule | 240.1626 |