Learn More
3,3,5,5-Tétraméthylcyclohexanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,3,5,5-Tetramethylcyclohexanone |
| CAS | 14376-79-5 |
| Formule moléculaire | C10H18O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | NSC 91511 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-8(11)6-10(3,4)7-9/h5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)C1 |
| Nom IUPAC | 3,3,5,5-tétraméthylcyclohexane-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.24 |
| Poids de la formule | 154.1358 |