Learn More
3-(3,5-dichlorophénoxy)benzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10081114 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10081114 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10081114 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 399660010
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3, 5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
CAS 81028-92-4
Point de fusion 48°C to 55°C
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C13H8Cl2O2
Formule linéaire Cl2CH3OC6H4CHO
Numéro MDL MFCD00003355
Quantité 1 g
Synonyme 3-3,5-dichlorophenoxy benzaldehyde, 3-3,5-dichorophenoxy benzaldehyde, m-3,5-dichlorophenoxy benzaldehyde, 3,5-dichloro-3'-formyldiphenyl ether, benzaldehyde,3-3,5-dichlorophenoxy, benzaldehyde, 3-3,5-dichlorophenoxy, pubchem16379, acmc-20anl8, timtec-bb sbb003061, 3-3?5-dichlorophenoxy benzaldehyde
Clé InChI BISWHYILBVQCRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC(OC2=CC=CC(C=O)=C2)=CC(Cl)=C1
Nom IUPAC 3-(3,5-dichlorophénoxy)benzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 267.11
CID PubChem 688050
Poids de la formule 267.11
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement