Learn More
Acide 3-(3,5-diméthoxyphényl)propionique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15460448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15460448 1 g 1g
15470448 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15460448 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54008.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 717-94-2
Formule moléculaire C11H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 210.229
Numéro MDL MFCD03425685
Clé InChI LMBOJOXVLORKSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3,5-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,5-dimethoxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,5-dimethoxy, 3,5-dimethoxybenzenepropionic acid, 3-3,5-dimethoxyphenyl propionicacid, 3-3,5-dimethoxy-phenyl-propionic acid
CID PubChem 3870216
Nom IUPAC Acide 3-(3,5-diméthoxyphényl)propanoïque
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)CCC(=O)O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 99°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 210.23
Pourcentage de pureté 97%