Learn More
3,3’,5-triiodo-L-thyronine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Using video intensification fluorescence microscopy and tetramethylrhodamine (Rho)-labeled 3, 3', 5-triiodo-L-thyronine (T3),the uptake of T3 by cultured mouse fibroblasts was studied. The binding of 3, 3', 5-triiodo-L-thyronine (T3) to GH3 rat pituitary tumor cells was studied at 15 degrees C and was shown to be saturable, reversible, and stereospecific. A fluorescent derivative of the thyroid hormone 3,3'-triiodo-L-thyronine binds to cultured mouse fibroblasts; such binding is saturable. 3,3?,5-Triiodo-L-thyronine Up-regulation of Na,K-ATPase Activity and Cell Surface Expression in Alveolar Epithelial Cells Is Src Kinase- and Phosphoinositide 3-Kinase-dependent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
En utilisant la microscopie par fluorescence à intensification vidéo et la tétraméthylrhodamine (Rho)-marquée 3, 3′, 5-triiodo-L-thyronine (T3), l’absorption de T3 par des fibroblastes de souris cultivés a été étudiée. La liaison de 3, 3′, 5-triiodo-L-thyronine (T3) aux cellules tumorales pituitaires de rat GH3 a été étudiée sous 15 degrés C et a été démontrée comme étant saturable, réversible et stéréospécifique. Un dérivé fluorescent de l’hormone thyroïdienne 3,3′-triiodo-L-thyronine se lie aux fibroblastes de souris cultivés ; cette liaison est saturée. 3,3′,5-triiodo-L-thyronine. La régulation ascendante de l’activité de la Na, K-ATPase et de l’expression de la surface cellulaire dans les cellules épithéliales Is alvéolaires est dépendante de la Src Kinase et de la phosphoinositide 3-Kinase.
Solubilité
Insoluble dans l’eau, l’éthanol et le propylène glycol. Soluble dans les alcalins dilués.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin des agents oxydants forts, des bases fortes, de la lumière.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,3',5-Triiodo-L-thyronine |
| Point de fusion | 234°C to 238°C |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water,ethanol and propylene glycol. Soluble in dilute alkalies. |
| Rotation optique | +25° (c=1 in 1M HCl/Ethanol 1:2) |
| Poids de la formule | 650.97 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et traitement
- 3,3',5-Triiodo-L-thyronine
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Liothyronine