Learn More
3,3’,5-triiodo-L-thyronine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15496977
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15496977
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H34068.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6893-02-3 | C15H12I3NO4 | 650.98 g/mol
Using video intensification fluorescence microscopy and tetramethylrhodamine (Rho)-labeled 3, 3', 5-triiodo-L-thyronine (T3),the uptake of T3 by cultured mouse fibroblasts was studied. The binding of 3, 3', 5-triiodo-L-thyronine (T3) to GH3 rat pituitary tumor cells was studied at 15 degrees C and was shown to be saturable, reversible, and stereospecific. A fluorescent derivative of the thyroid hormone 3,3'-triiodo-L-thyronine binds to cultured mouse fibroblasts; such binding is saturable. 3,3?,5-Triiodo-L-thyronine Up-regulation of Na,K-ATPase Activity and Cell Surface Expression in Alveolar Epithelial Cells Is Src Kinase- and Phosphoinositide 3-Kinase-dependent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
En utilisant la microscopie par fluorescence à intensification vidéo et la tétraméthylrhodamine (Rho)-marquée 3, 3′, 5-triiodo-L-thyronine (T3), l’absorption de T3 par des fibroblastes de souris cultivés a été étudiée. La liaison de 3, 3′, 5-triiodo-L-thyronine (T3) aux cellules tumorales pituitaires de rat GH3 a été étudiée sous 15 degrés C et a été démontrée comme étant saturable, réversible et stéréospécifique. Un dérivé fluorescent de l’hormone thyroïdienne 3,3′-triiodo-L-thyronine se lie aux fibroblastes de souris cultivés ; cette liaison est saturée. 3,3′,5-triiodo-L-thyronine. La régulation ascendante de l’activité de la Na, K-ATPase et de l’expression de la surface cellulaire dans les cellules épithéliales Is alvéolaires est dépendante de la Src Kinase et de la phosphoinositide 3-Kinase.
Solubilité
Insoluble dans l’eau, l’éthanol et le propylène glycol. Soluble dans les alcalins dilués.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stockez loin des agents oxydants forts, des bases fortes, de la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6893-02-3
Formule moléculaire C15H12I3NO4
Poids moléculaire (g/mol) 650.98
Numéro MDL MFCD00002593
Clé InChI AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme liothyronine, triiodothyronine, 3,3',5-triiodo-l-thyronine, liothyronin, tresitope, 3,5,3'-triiodothyronine, l-liothyronine, triothyrone, liothyroninum, liotironina
CID PubChem 5920
ChEBI CHEBI:18258
Nom IUPAC acide (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophénoxy)-3,5-diiodophényle]propanoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC2=C(C=C(C=C2I)CC(C(=O)O)N)I)I)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Point de fusion 234°C to 238°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water,ethanol and propylene glycol. Soluble in dilute alkalies.
Rotation optique +25° (c=1 in 1M HCl/Ethanol 1:2)
Poids de la formule 650.97
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Liothyronine