Learn More
3,3’,5-triiodo-L-thyronine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11956891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11956891 5 g Flacon en verre -
11946891 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11956891 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437260050
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6893-02-3
Formule moléculaire C15H12I3NO4
Poids moléculaire (g/mol) 650.97
Clé InChI AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYNA-N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 3', 5-Triiodo-L-thyronine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 234°C to 238°C
Couleur Blanc à jaune
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15,5565
Rotation spécifique +18° to +28° (20°C, 589nm) (c=2, ethanol/0.5N HCl(4:1))
Synonyme 4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
SMILES NC(CC1=CC(I)=C(OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1)C(O)=O
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophénoxy)-3,5-diiodophényl]propanoïque
CID PubChem 23359
Poids de la formule 650.97
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.