Learn More
3,3',5-Triiodo-L-thyronine Méthyl Ester Trifluoroacétamide, TRC
Code produit 30456880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456880 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456880 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT79540350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',5-Triiodo-L-thyronine Methyl Ester Trifluoroacetamide
CAS 3006-04-0
Formule moléculaire C18 H13 F3 I3 N O5
Quantité 50 mg
Synonyme (S)-Methyl 3-(4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)-2-(2,2,2-trifluoroacetamido)propanoate, L-3-[4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-N-(trifluoroacetyl)-alanine Methyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C18H13F3I3NO5/c1-29-16(27)13(25-17(28)18(19,20)21)6-8-4-11(23)15(12(24)5-8)30-9-2-3-14(26)10(22)7-9/h2-5,7,13,26H,6H2,1H3,(H,25,28)/t13-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)NC(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC méthyl (2S)-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophénoxy)-3,5-diiodophényl]-2-[(2,2,2-trifluoroacétyl)amino]propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 761.008
Poids de la formule 760.788