Learn More
3,3', 5-Triiodo-L-thyronine, TRC
Code produit 30010667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010667 100 mg 100mg
30004472 250 mg 250mg
30009719 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010667 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT795380100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6893-02-3
Formule moléculaire C15 H12 I3 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 650.97
Synonyme Liothyronine, L-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-, Alanine, 3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-, L- (8CI), Thyronine, 3,3',5-triiodo-, L- (6CI), O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine, 3,3',5-Triiodo-L-thyronine, 3,3',5-Triiodothyronine, 3,5,3'-Triiodothyronine, 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenylalanine, Cyronine, L-3,3',5-Triiodothyronine, L-Liothyronine, L-T3, L-Triiodothyronine, Liothyronin, NSC 80203, T3, T3 (Hormone), T3 (amino acid), Tresitope, Triiodo-L-thyronine, Triiodothyronine, Tri-iodothyronine
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophénoxy)-3,5-diiodophényl]acide propanoïque
SMILES N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3',5-Triiodo-L-thyronine (T3)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
Quantité 100 mg
Poids de la formule 650.79
Pourcentage de pureté >95%