Learn More
3,3,5-Triméthylcyclohexanone, TRC
Code produit 30424888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30424888 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30424888 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT235866500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3,5-Trimethylcyclohexanone
CAS 873-94-9
Formule moléculaire C9H16O
Quantité 500 mg
Synonyme (±)-Dihydroisophorone, 3,3,5-Trimethyl-1-cyclohexanone, Dihydroisophorone
Formule InChI InChI=1S/C9H16O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC1CC(=O)CC(C)(C)C1
Nom IUPAC 3,3,5-triméthylcyclohexan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 140.22
Poids de la formule 140.1201