Learn More
3,3,5-Triméthylcyclohexanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,3,5-Trimethylcyclohexanone |
| CAS | 873-94-9 |
| Formule moléculaire | C9H16O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | (±)-Dihydroisophorone, 3,3,5-Trimethyl-1-cyclohexanone, Dihydroisophorone |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H16O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1CC(=O)CC(C)(C)C1 |
| Nom IUPAC | 3,3,5-triméthylcyclohexan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 140.22 |
| Poids de la formule | 140.1201 |