Learn More
3-(3-Benzothiényl)-N-Fmoc-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488547 250 mg 250mg
15468547 1 g 1g
15478547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15488547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52054.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 22-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 177966-60-8 | C26H21NO4S | 443.52 g/mol
It is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. Alanine is one of the simplest amino acids - a methyl group as the side chain. This small side chain confers a high degree of flexibility (second only to glycine) when incorporated into a polypeptide chain. The Fmoc group is typically removed with a base such as pyridine - an orthogonal de-protection strategy to the acid labilie Boc group.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est potentiellement utile pour les études protéomiques et les techniques de synthèse des peptides en phase solide. L’alanine est l’un des acides aminés les plus simples- un groupe méthyle comme chaîne latérale. Cette petite chaîne latérale confère un haut degré de flexibilité (deuxième seulement après la glycine) lorsqu’elle est incorporée dans une chaîne polypeptidique. Le groupe Fmoc est généralement supprimé avec une base telle que la pyridine- une stratégie de déprotection orthogonale pour le groupe acide labilie Boc.
Remarques
À conserver à l’abri de la chaleur et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 177966-60-8
Formule moléculaire C26H21NO4S
Poids moléculaire (g/mol) 443.52
Numéro MDL MFCD00672562
Clé InChI BQIZNDWONIMCGM-QHCPKHFHSA-N
Synonyme fmoc-l-3-benzothienylalanine, fmoc-3-ala 3-benzothienyl-oh, fmoc-l-3-3-benzothienyl alanine, fmoc-beta-3-benzothienyl-l-alanine, fmoc-beta-3-benzothienyl-ala-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-benzo b thiophen-3-yl propanoic acid, 2s-3-1-benzothiophen-3-yl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-l-3-benzothienylala, fmoc-l3-benzothienylalanine, fmoc-3-3-benzothienyl-l-alanine
CID PubChem 2761478
Nom IUPAC Acide (2S)-3-(1-benzothiophèn-3-yl)-2-(9H-fluorèn-9-ylméthoxycarbonylamino)propanoïque
SMILES OC(=O)[C@H](CC1=CSC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Benzothienyl)-N-Fmoc-L-alanine
Quantité 250 mg
Beilstein 9296209
Poids de la formule 443.52
Pourcentage de pureté 95%