Learn More
Acide 3-(3-benzyloxy-4-méthoxyphényle)propionique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15445897
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15445897 1 g 1g
15488315 250 mg 250mg
15455897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15445897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33108.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36418-96-9
Formule moléculaire C17H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 286.327
Numéro MDL MFCD00227803
Clé InChI SZORHBHYQVTEEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-benzyloxy-4-methoxyphenyl propanoic acid, 3-3-benzyloxy-4-methoxyphenyl propionic acid, 3-benzyloxy-4-methoxybenzenepropionic acid
CID PubChem 9971231
Nom IUPAC Acide 3-(4-méthoxy-3-phénylméthoxyphényl)propanoïque
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)OCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Benzyloxy-4-methoxyphenyl)propionic acid
Point de fusion 121°C to 124°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 286.33
Pourcentage de pureté 96%