Learn More
3-[3-(benzyloxy)phényl]propionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15426787 1 g 1g
15446787 250 mg 250mg
15436787 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15426787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33899.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 57668-34-5 | C16H16O3 | 256.301 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57668-34-5
Formule moléculaire C16H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 256.301
Numéro MDL MFCD09258905
Clé InChI HVXOYUOKPLHWNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-benzyloxy phenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-phenylmethoxy, 3-3-benzyloxy-phenyl-propanoic acid, 3-3-benzyloxy phenyl propionic acid, 3-3-phenylmethyl oxy phenyl propanoic acid
CID PubChem 21938504
Nom IUPAC Acide 3-(3-phénylméthoxyphényl)propanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid
Point de fusion 83°C to 85°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 256.3
Pourcentage de pureté 96%