Learn More
3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt, BLD Pharm™
Code produit 30965772
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30965772 25 g
30963311 500 g
30949751 5 g
30951140 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30965772 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14745925g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Visual transition interval 6.8 to 8.2, yellow to red
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, sodium salt
CAS 34487-61-1
Formule moléculaire C19H13NaO5S
Numéro MDL MFCD00066901
Quantité 25 g
SMILES [O-]C1=CC=C(C2(C3=CC=C(O)C=C3)C4=CC=CC=C4S(O2)(=O)=O)C=C1.[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 376.36