Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Robinets d’arrêt à vide à 1 voie en verre borosilicaté 3.3
Code produit 10598291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alésage de bouchon:
2,5 mm
4 mm
Contenu:
Arme latérale à angle droit, bouchon en verre creux
Armes latérales droites, bouchon en verre creux
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alésage de bouchon Contenu unitSize
10598291 2,5 mm Armes latérales droites, bouchon en verre creux 1 pièce
10672082 2,5 mm Arme latérale à angle droit, bouchon en verre creux 1 pièce
10682082 4 mm Arme latérale à angle droit, bouchon en verre creux 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10598291 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 02901402
Il en reste null
Spécification
Type Robinet d’arrêt à vide à 1 voie
Alésage de bouchon 2,5 mm
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité DIN 12540-1
Contenu Armes latérales droites, bouchon en verre creux