Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Robinets d’arrêt à vide à 1 voie en verre borosilicaté 3.3
Spécification
Spécification
| Type | Robinet d’arrêt à vide à 1 voie |
| Alésage de bouchon | 4 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | DIN 12545 |
| Contenu | Arme latérale à angle droit, bouchon en verre creux |