Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cône de sédimentation en verre borosilicaté 3.3
Code produit 10441093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10441093 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10441093 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 05670001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    134.46€ / 1 pièces
    Économisez 55.54€
    29% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Cône de sédimentation
Certifications/Conformité DIN 12672
Quantité 1/boîte