Learn More
DWK Life Sciences Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™
Description
- Jetable
- Verre borosilicaté
- Excellente résistance aux changements de température
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Type de conception | Fond rond |
| Longueur (métrique) | 130 mm |
| Conditionnement | 100Pack |
| Diamètre (métrique) | 14 mm |
| Type de produit | Tube à essai |