Learn More
DWK Life Sciences Tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 Kimble Chase™
Code produit 11823380
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
16 mm
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
11823380 16 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11823380 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur A613016001221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.55€
    25.09€ / 100 pièces
    Économisez 29.46€
    54% de réduction
En stock
Utilisez des tubes à essai en verre borosilicaté 3.3 à fond rond pour répondre aux besoins du laboratoire lorsque la résistance à la chaleur est critique. Ces tubes à essai jetables sont à paroi épaisse et autoclavables.
  • Jetable
  • Verre borosilicaté
  • Excellente résistance aux changements de température
  • Autoclavables
Spécification
Type de conception Fond rond
Longueur (métrique) 130 mm
Conditionnement 100Pack
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de produit Tube à essai