Learn More
3-[3-(bromométhyl)phényl]-5-méthyle-1,2,4-oxadiazole 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10700374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10700374 1 g Flacon en verre ambré 1g
10299372 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
11326835 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10700374 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC39108DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 253273-90-4
Formule moléculaire C10H9BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 253.099
Clé InChI CERZNQPNTHWEAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-3-bromomethylphenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzyl bromide, 1,2,4-oxadiazole,3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl, 3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
CID PubChem 7060548
Nom IUPAC 3-[3-(Bromométhyl)phényl]-5-méthyl-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC(=CC=C2)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 253.1
Pourcentage de pureté 97%