Learn More
3-(3-bromophényl)-1-méthyl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10062314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10062314 1 g Flacon en verre ambré 1g
10051984 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10062314 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC60610DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 425379-68-6
Formule moléculaire C10H9BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 237.10
Numéro MDL MFCD09065008
Clé InChI PNVHBUUFMMMKBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-bromophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,3-3-bromophenyl-1-methyl
CID PubChem 22329555
Nom IUPAC 3-(3-Bromophényl)-1-méthylpyrazole
SMILES CN1C=CC(=N1)C1=CC(Br)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 237.1
Pourcentage de pureté 97%