Learn More
Acide 3-(3-bromophényle)propionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is used in the synthesis and characterization of monoisomeric 1,8,15,22-substituted (A3B and A2B2) phthalocyanines and phthalocyanine-fullerene dyads.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il est utilisé dans la synthèse et la caractérisation des monoisomères 1,8,15,22-substitués de phtalocyanines (A3B et A2B2) et dyades de phtalocyanine-fullerène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(3-Bromophenyl)propionic acid |
| Point de fusion | 63°C to 65°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2362753 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 229.07 |
| Pourcentage de pureté | 97% |