Learn More
3-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)propanoic acid, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30783156
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30783156 100 mg
30779223 250 mg
30781401 25 mg
30767156 50 mg
30779929 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30783156 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD00810865100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)propanoic acid
CAS 1450754-37-6
Formule moléculaire C8H10N2O2
Numéro MDL MFCD31433997
Quantité 100 mg
SMILES C#CCCC1(N=N1)CCC(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Pourcentage de pureté 95%