Learn More
3-(3-Butyn-1-yl)-3H-diazirine-3-éthanamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(3-Butyn-1-yl)-3H-diazirine-3-ethanamine |
| CAS | 1450752-97-2 |
| Formule moléculaire | C7H11N3 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H11N3/c1-2-3-4-7(5-6-8)9-10-7/h1H,3-6,8H2 |
| SMILES | C#CCCC1(CCN)N=N1 |
| Nom IUPAC | 2-(3-but-3-ynyldiazirine-3-yl)éthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 137.18 |
| Poids de la formule | 137.0953 |