Learn More
3,3’-carbonylbis(7-diéthylaminocoumarine), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10460641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10460641 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10460641 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 404050050
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3′-Carbonylbis(7-diethylaminocoumarin)
Note relative au nom 99%
CAS 63226-13-1
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 214.0°C
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C27H28N2O5
Numéro MDL MFCD00050047
Quantité 5 g
Synonyme 3,3'-carbonylbis 7-diethylaminocoumarin, 3,3'-carbonylbis 7-diethylamino-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 3,3'-carbonylbis 7-diethylamino, 7-diethylamino-3-7-diethylamino-2-oxochromene-3-carbonyl chromen-2-one, 7-diethylamino-3-7-diethylamino-2-oxochromen-3-yl carbonyl chromen-2-one, 3,3'-carbonyl-bis-7-diethylaminocoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 3,3-carbonylbis 7-diethylamino, 7-diethylamino-3-7-diethylamino-2-oxo-2h-chromen-3-yl carbonyl-2h-ch romen-2-one
Clé InChI SANIRTQDABNCHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C(=O)O2)C(=O)C3=CC4=C(C=C(C=C4)N(CC)CC)OC3=O
Nom IUPAC 7-(diéthylamino)-3-[7-(diéthylamino)-2-oxochromène-3-carbonyl]chromen-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 460.52
CID PubChem 113160
Poids de la formule 460.52
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline