Learn More
Acide 3,3’-Carbonylbis(azanediyl)bis(3,1-phénylène)diboronique, 97 %
Code produit 15440586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440586 250 mg 250mg
15430586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53320.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 957060-87-6
Formule moléculaire C13H14B2N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 299.88
Numéro MDL MFCD09027259
Clé InChI UQUQNYFFKZOTSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,3-bis 3-boronophenyl urea, carbonylbis azanediyl bis 3,1-phenylene diboronic acid, 3-3-dihydroxyboranyl phenyl carbamoyl amino phenylboronic acid, carbonylbis azanediyl-3,1-phenylene diboronic acid
CID PubChem 44119184
Nom IUPAC Acide [3-[(3-boronophényl)carbamoylamino]phényl]boronique
SMILES OB(O)C1=CC(NC(=O)NC2=CC=CC(=C2)B(O)O)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Carbonylbis(azanediyl)bis(3,1-phenylene)diboronic acid
Point de fusion 225°C to 226°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 299.88
Pourcentage de pureté 97%