Learn More
Acide 3-(3-chloro-4-fluorophényl)propionique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15426437 1 g 1g
15436437 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33592.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 881190-93-8 | C9H8ClFO2 | 202.609 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 881190-93-8
Formule moléculaire C9H8ClFO2
Poids moléculaire (g/mol) 202.609
Numéro MDL MFCD04116056
Clé InChI XJSXYOSRQKEOSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-3-chloro-4-fluorophenyl propanoic acid, 3-3-chloro-4-fluorophenyl propionic acid, 3-chloro-4-fluorobenzenepropanoic acid, 3-3-chloro-4-fluorophenyl propanoicacid, benzenepropanoicacid, 3-chloro-4-fluoro, 3-3-chloro-4-fluoro-phenyl-propionic acid
CID PubChem 3503171
Nom IUPAC Acide 3-(3-chloro-4-fluorophényl)propanoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)Cl)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Point de fusion 56°C to 59°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 202.61
Pourcentage de pureté 96%