Learn More
3-(3-Chlorophényl)-1,1-diméthylurée, TRC
Code produit 30133962
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133962 500 mg 500mg
30135840 1 g 1g
30010025 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133962 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC609785500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 587-34-8
Formule moléculaire C9H11ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 198.65
Synonyme 3-(m-chlorophenyl)-1,1-dimethyl-Urea, N'-(3-Chlorophenyl)-N,N-dimethylurea, 1-(3-Chlorophenyl)-3,3-dimethylurea, 1-m-Chlorophenyl-3,3-dimethylurea, C 2034 N,N-Dimethyl-N'-3-chlorophenylurea, N-(3-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea, N-(m-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea
Nom IUPAC 3-(3-chlorophényl)-1,1-diméthylurée
SMILES O=C(N(C)C)NC1=CC(Cl)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Chlorophenyl)-1,1-dimethylurea
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)9(13)11-8-5-3-4-7(10)6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
Poids de la formule 198.056