Learn More
3-(3-Chlorophényl)-1,1-diméthylurée, TRC
Code produit 30135840
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135840 1 g 1g
30133962 500 mg 500mg
30010025 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135840 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC6097851G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 587-34-8
Formule moléculaire C9H11ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 198.65
Synonyme 3-(m-chlorophenyl)-1,1-dimethyl-Urea, N'-(3-Chlorophenyl)-N,N-dimethylurea, 1-(3-Chlorophenyl)-3,3-dimethylurea, 1-m-Chlorophenyl-3,3-dimethylurea, C 2034 N,N-Dimethyl-N'-3-chlorophenylurea, N-(3-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea, N-(m-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea
Nom IUPAC 3-(3-chlorophényl)-1,1-diméthylurée
SMILES O=C(N(C)C)NC1=CC(Cl)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(3-Chlorophenyl)-1,1-dimethylurea
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)9(13)11-8-5-3-4-7(10)6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
Poids de la formule 198.056