Learn More
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31450464
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31450464 250 mg
31438779 1 g
31442698 25 g
31438954 5 g
31443470 100 g
31434101 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31450464 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD120556250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
CAS 75621-03-3
Formule moléculaire C32H58N2O7S
Numéro MDL MFCD00081083
Quantité 250 mg
SMILES C[C@H](CCC(NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)([O-])=O)=O)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@]12C
Poids moléculaire (g/mol) 614.88
Pourcentage de pureté 98%