Learn More
3-[(3-Cholamidopropyl)diméthylammonio]-1-propanesulfonate, TRC
Code produit 30365813
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365813 1 g 1g
30356085 25 g -
30349346 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30365813 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2925001G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75621-03-3
Formule moléculaire C32 H58 N2 O7 S
Poids moléculaire (g/mol) 614.88
Nom IUPAC 3-[diméthyl-[3-[[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-diméthyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,17-tétradecahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrène-17-yl]pentanoyl]amino]propyl]azaniumyl]propane-1-sulfonate
SMILES C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
Poids de la formule 614.3965