Learn More
Iodure de 3,3‘-Di-n-heptyloxacarbocyanine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15492128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15492128 500 mg 500mg
15482128 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15492128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55777.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53213-83-5
Formule moléculaire C31H41IN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 600.59
Numéro MDL MFCD00274413,MFCD00274413,MFCD00274413
Clé InChI ANJZLSIIEGUCQL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3,3'-diheptyloxacarbocyanine iodide
CID PubChem 102600931
Nom IUPAC (2E)-3-heptyl-2-[(Z)-3-(3-heptyl-1,3-benzoxazol-3-ium-2-yl)prop-2-enylidene]-1,3-benzoxazole;iodide
SMILES [I-].CCCCCCCN1C(OC2=CC=CC=C12)=CC=CC1=[N+](CCCCCCC)C2=CC=CC=C2O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Di-n-heptyloxacarbocyanine iodide
Couleur Rouge
Quantité 500 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 600.58
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide