Learn More
Iodure de 3,3‘-Di-n-pentyloxadicarbocyanine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15466987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466987 250 mg 250mg
15456987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15466987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34077.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53213-92-6
Formule moléculaire C29H35IN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 570.515
Numéro MDL MFCD07433847
Clé InChI WSRFDTBIGBFQOK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-pentyl-2-1e,3e-5-3-pentyl-1,3-benzoxazol-2 3h-ylidene-1,3-pentadienyl-1,3-benzoxazol-3-ium iodide, 3-pentyl-2-5-3-pentyl-1,3-benzoxazol-3-ium-2-yl penta-2,4, 3-pentyl-2-1e,3e,5z-5-3-pentylbenzo d oxazol-2 3h-ylidene penta-1,3-dien-1-yl benzo d oxazol-3-ium iodide, 3-pentyl-2-5-3-pentyl-1,3-benzoxazol-2 3h-ylidene penta-1,3-dien-1-yl-1,3-benzoxazol-3-ium iodide
CID PubChem 53425759
Nom IUPAC 3-pentyle-2-[5-(3-pentyle-1,3-benzoxazol-3-ium-2-yl)penta-2,4-dienylidène]-1,3-benzoxazole;iodure
SMILES CCCCCN1C2=CC=CC=C2OC1=CC=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4O3)CCCCC.[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-Di-n-pentyloxadicarbocyanine iodide
Point de fusion ∽187°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 570.52
Pourcentage de pureté 96%