Learn More
(+/-)-3,3’-Di-tert-butyl-5,5’,6,6-tétraméthylbiphényl-2,2’-diol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11411550
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11411550
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H26949.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 101203-31-0 | C24H34O2 | 354.534 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101203-31-0
Formule moléculaire C24H34O2
Poids moléculaire (g/mol) 354.534
Numéro MDL MFCD01862439
Clé InChI NMVVBVMYPLMIOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 5,5',6,6'-tetramethyl-3,3'-di-tert-butyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, 3,3'-di-t-butyl-5,5',6,6'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-2,2'-diol, s---3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, 6-tert-butyl-2-3-tert-butyl-2-hydroxy-5,6-dimethylphenyl-3,4-dimethylphenol, 2,2'-bi 6-tert-butyl-3,4-dimethylphenol, r-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, s-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, as-3,3'-di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol, s--5,5,6,6-tetramethyl-3,3-di-tert-butyl-1,1-biphenyl-2,2-diol
CID PubChem 3255344
Nom IUPAC 6-tert-butyl-2-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5,6-diméthylphényl)-3,4-diméthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1C)C2=C(C(=CC(=C2O)C(C)(C)C)C)C)O)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-3,3'-Di-tert-butyl-5,5',6,6'-tetramethylbiphenyl-2,2'-diol
Point de fusion 164°C to 169°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 354.54
Pourcentage de pureté 99%