Learn More
3,3'-di-tert-butyl-5,5'-diméthoxybiphényl-2,2'-diol, TRC
Code produit 30346212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346212 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346212 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB421510250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,3'-di-tert-Butyl-5,5'-dimethoxybiphenyl-2,2'-diol
CAS 14078-41-2
Formule moléculaire C22 H30 O4
Quantité 250 mg
Synonyme 3,3'-di-tert-Butyl-5,5'-dimethoxybiphenyl-2,2'-diol
Formule InChI InChI=1S/C22H30O4/c1-21(2,3)17-11-13(25-7)9-15(19(17)23)16-10-14(26-8)12-18(20(16)24)22(4,5)6/h9-12,23-24H,1-8H3
SMILES COc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)c2cc(OC)cc(c2O)C(C)(C)C
Nom IUPAC 2-tert-butyl-6-(3-tert-but-2-hydroxy-5-méthoxyphényl)-4-méthoxyphénol
Poids moléculaire (g/mol) 358.471
Poids de la formule 358.214